48246
EPA 525, 525.1 PCB-Mischung
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 525,525.1,525.2
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)