48146
N,N′-1,6-Hexandiyl-bis(4-(2-pyridinyl)-1piperazincarboxamid)-Lösung (Derivat von 1,6-HDIP)
certified reference material
Synonym(e):
N,N′-1,6-Hexandiyl-bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazincarboxamid} -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D5836
OSHA 5002
Beschreibung
derivative of 1,6-HDIP
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C33H36N8O2/c42-32(40-21-17-38(18-22-40)30-13-5-7-15-34-30)36-28-11-3-1-9-26(28)25-27-10-2-4-12-29(27)37-33(43)41-23-19-39(20-24-41)31-14-6-8-16-35-31/h1-16H,17-25H2,(H,36,42)(H,37,43)
InChIKey
MZYVHJRNOMUNAH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?