46846-U
Aroclor Standardmischung 1
certified reference material, in acetone: methanol (2:3) (varied)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
in acetone: methanol (2:3) (varied)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent