Merck
442597
Supelco
Formaldehyd-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
Formaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Lineare Formel:
H2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.15
Beilstein:
750330
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
InChIKey
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Formaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon (C7H6N4O4) ist ein planares Molekül, und die Nitrogruppen sind fast koplanar mit dem Benzolring.
Anwendung
Formaldehyd-2,4-DNPH kann als Analysestandard für die Bestimmung des Analyten in Luftproben, Lebens- und Futtermitteln sowie aquatischen Produkten durch verschiedene Chromatographieverfahren verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Formaldehyde 2, 4-dinitrophenylhydrazone.
Tameem AA
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63 (1), 57-58 (2006)
Trace determination of carbonyl compounds in air by gas chromatography of their 2, 4-dinitrophenylhydrazones
Smith RA and Drummond I
Analyst, 104(1242), 875-877 (1979)
Shigehisa Uchiyama et al.
Journal of chromatography. A, 996(1-2), 95-102 (2003-07-02)
The most widely used method for qualitative and quantitative analysis of carbonyl compounds is the 2,4-dinitrophenylhydrazine method through the formation of 2,4-dinitrophenylhydrazone derivatives. However, this method may cause an analytical error because 2,4-dinitrophenylhydrazones have both E- and Z-stereoisomers. Purified aldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Shiuh-Dih Chou et al.
Molecular immunology, 45(4), 971-980 (2007-09-14)
We have previously reported that Major Histocompatibility Complex (MHC) class II can be induced by histone deacetylase inhibitors (HDACi) in the absence of class II transactivator (CIITA). Here we characterized the histone modifications associated with the CIITA-dependent (IFN-gamma induced) and
Teresa M Lamb et al.
PloS one, 6(11), e27149-e27149 (2011-11-17)
MAPK signal transduction pathways are important regulators of stress responses, cellular growth, and differentiation. In Neurospora, the circadian clock controls rhythms in phosphorylation of the p38-like MAPK (OS-2); however, the mechanism for this regulation is not known. We show that