Merck
29627-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP
10F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
color (dark orange)
Leistungsmerkmale
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002987
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
10 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)