Merck
29321-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 9 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)