Merck
29306-U
Supelco
Zertifizierte Polypropylen-Kappen mit Septa, 100 St./Pkg
snap cap, PTFE/silicone septum (with slit)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene snap cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)