Merck
28520-U
Supelco
ATIS Injektionssystem für Adsorbtionsröhrchen 110V
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Das Supelco ATIS ist ein Probenvorbereitungsgerät für Adsorberröhrchen. Im Adsorbent-Tube-Injector-System (ATIS) wird die Probe blitzverdampft, in einen kontinuierlichen Inertgasstrom eingebracht und mit diesem auf das Adsorberröhrchen überführt. Die Probe kommt nur mit Glas oder Edelstahl in Kontakt. Der Kalibrierstandard wird mittels einer Spritze durch ein auswechselbares Septum in die Mitte der beheizten Injektionsglasküvette injiziert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Injiziert Kalibrierstandards auf das Adsorberröhrchen, um Ihr analytisches System zu kalibrieren
  • Injiziert Surrogate und System-Monitoring-Verbindungen vor oder nach der Probenahme auf das Adsorberröhrchen
  • Entfernt vor der Analyse Feuchtigkeit aus dem Röhrchen (Trockenspülen)
  • Schließen Sie einen Luftprobenahmebeutel an den Ausgang des ATIS an, um einen Kalibrierstandard zu verdampfen, um eine vollständige
  • Verdampfung sicherzustellen.
Das ATIS ist für 1/4" oder 6mm AD Thermodesorptionsröhrchen geeignet. Es ist ein Luer/Schlauch-Adapter enthalten, mit dem man unterschiedliche Lösungsmitteldesorptionsröhrchen anschließen kann. Der Temperaturbereich des ATIS liegt zwischen Raumtemperatur und 120°C, die
Flussraten zwischen 0 bis 100ml/min. Im ATIS enthalten sind die Injektionsglasgeräte, ein Regler für gleichmäßigen Fluss mit einem an/aus-Ventil, die Heizquelle, Ersatzteile und alle notwendigen Fittings und Leitungen. Schließen Sie es einfach an eine regulierte Stickstoff- oder Heliumquelle an und an eine geeignete Stromquelle.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)