Merck
28364-U
Supelco
domnick hunter® Luft-/Stickstoffgenerator
Model 3001, 230 volts, output flow, 0 ‑ 3000 cc/min
Synonym(e):
NITROX MODELL 3001 N2/LUFT-GENERATOR MIT KOMPRESSOR 220V
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Leistungsmerkmale
output flow 0 ‑ 3000 cc/min
Hersteller/Markenname
Domnick Hunter G7-010E
Allgemeine Beschreibung
Ideal für beengte Laboratorien!
Nitrox Luft/Stickstoffgeneratoren liefern einen kontinuierlichen Strom von hochreinem Stickstoff oder hochreiner Luft.
Diese Generatoren beruhen auf dem Druck-Schwing-Adsorptionsverfahren (PSA) um einen kontinuierlichen Strom von hochreinem Gas zu gewährleisten. Ein integrierter ölfreier Kompressor liefert gereinigte Druckluft (7bar/101psig) auf ein Bett mit Kohlenstoffmolekularsieb. Dieses entfernt selektiv Sauerstoff, Wasserdampf und andere Verunreinigungen. Das Adsorberbett wechselt zwischen Reinigungs- und Regenerationsmodus und gewährleistet so die spezifizierte Stickstoffreinheit. Alternativ kann die Druckluft zur Entfernung von Wasserdampf und anderen Kontaminanten auch auf ein Bett mit aktiviertem Aluminiumoxid gegeben werden. Auch dieses Adsorberbett wechselt zwischen Reinigungs- und Regenerationsmodus. Ein Vorratstank sichert bei diesem Gerät den kontinuierlichen Gasstrom.
Mit integriertem ölfreien Kompressor.
CE-Zeichen
Zwei Jahre Garantie auf Teile und Funktion durch domnick hunter.
Rechtliche Hinweise
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)