Wichtige Dokumente
28259-U
Equity-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
265
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?