27470-U
Fläschchen, fester Schraubverschluss mit Aluminiumdichtung, vormontiert, 100er-Packung
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Synonym(e):
100/Pk SILAN. 7ML BRAUNGLASGEFÄß, GESCHL. DECKEL MIT ALULINER
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)