27354
Septen, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black Viton®
black Viton®
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
260 °C temp. limit
AD
18 mm
Durchm. × Dicke
18 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)