27352
Septen, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Empfohlene Produkte
Materialien
black Viton®
black Viton®
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
260 °C temp. limit
AD
13 mm
Durchm. × Dicke
13 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)