Merck
27182
Supelco
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
Synonym(e):
100/PK 40ML BRAUNGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)