27179
Deckeldichtung, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
white PTFE
Beschreibung
Oversized for better sealing ability.
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
21 mm × 0.010 in.
Kompatibilität
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)