27174-U
Schraubdeckel, fester Deckel mit PTFE-Liner, 100 Stk.
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Größe
20-400
Leistungsmerkmale
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
49 °C temp. limit
Fitting
thread for 20-400
Kompatibilität
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)