27125-U
Fläschchen, fester Schraubverschluss mit Aluminiumdichtung, vormontiert, 100er-Packung
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Synonym(e):
100/PK 2ML KLARGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT ALU-LINER
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
27125-U | 4061826143742 |