27097-U
Septen, rotes PTFE/Silikon
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
red PTFE/white silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 1.5 mm
Kompatibilität
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)