27010-U
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)