Merck
25461
Supelco
Carboxen®-1006 PLOT Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Beschreibung
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Hersteller/Markenname
Carboxen®
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Durchschnittliche Dicke
30 μm
df
30 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Carbon molecular sieve phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Säulenart
capillary PLOT
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule eignet sich ideal für die Trennung von vielen Komponenten in Permanentgas (Helium, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoffmonoxid, Methan und Kohlenstoffdioxid) und leichten Kohlenwasserstoffen (C2-C3) in derselben Analyse. Außerdem ist sie hervorragend für das Lösen von Formaldehyd-Wasser-Methanol(Formalin)-Gemischen und das Überwachen von Ethylen auf Verunreinigungen geeignet. Diese Säule kann zur Sicherstellung von ausgezeichneten, schnellen Trennungen mit Programmen mit hohen Flussraten und schnellen Temperaturwechseln verwendet werden.
USP-Code: Keiner
Phase:
  • Kohlenstoff-Molekularsieb
Temp.- Grenzwerte:
  • Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Carboxen® Adsorbens eignet sich ideal für die Festphasen-Mikroextraktion (SPME) und liefert eine sehr effiziente Extraktion von kleinen polaren Molekülen aus wässrigen Lösungen. Porous Layer Open Tubular (PLOT)-Säulen sind ein leistungsfähiges Instrument, das zur Analyse von Festgasen, leichten Kohlenwasserstoffen und flüchtigen Lösungsmitteln in der Gaschromatographiemethode eingesetzt wird. Sie werden herkömmlichen gepackten Säulen gegenüber bevorzugt.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Artikel
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protokolle
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Chromatograms
suitable for GC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254614061835551699