24442
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Synonym(e):
ERS.NADEL N10-S-0.63, 2 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
10R-S-0.63
Leistungsmerkmale
needle cone tip
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
SGE 037747
Kanüle L × AD
42 mm × 0.63 mm
Volumen
10 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)