22667-U
Swagelok® Verbinder mit Kontermutter
Swagelok® 400-61, stainless steel, 1/4 in.
Synonym(e):
Swagelok® SS-400-61,EDELSTAHL VERBINDER MIT KONTERMUTTER 1/4″, 1 STÜCK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Beschreibung
bulkhead design yes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 400-61
Fitting
1/4 in.
Kompatibilität
for use with 1/4 in. tubing
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)