Merck
22627
PID Lampenfensterreinigungs-Kit
pkg of 1 ea
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41100000
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Das Reinigungskit enthält Aluminiumoxidreiniger, Poliertücher und eine Anleitung.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)