Merck
22475
Supelco
Supeltex M-2 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/4 Zoll)
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Verpackung
pkg of 50 ea
ID
1/4 in.
Kompatibilität
1/4 in. O.D. Column
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Hohe Wiederverwendbarkeit.
Material: DuPont VESPEL SP-1 (100% Polyimid)
Höchsttemperatur:
350 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)