Wichtige Dokumente
22459
Supeltex M-2A Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
1.2 mm
Kompatibilität
0.50-0.75 mm Column I.D.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)