Merck
22435-U
Sigma-Aldrich
Edelstahlpinzette
L 6 in., pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
27112105
NACRES:
NB.35
Form
solid
Verpackung
pkg of 1 ea
Länge
6 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahlpinzette - Ideal zum herausziehen des heißen Injektorliners und Installationen am Detektor oder zur Vermeidung von Kontaminationen durch Hautfett. Die Pinzetten kann auch zum Halten des Ferrules bei Säuleninstallation genutzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7