Merck
22268
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A-2, abnehmbare Nadel
volume 25 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A-2, 25μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Beschreibung
Series A-2
Leistungsmerkmale
removable needle Series A2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 050023
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Volumen
25 μL
Allgemeine Beschreibung
Serie A-2 - Austauschbare Nadel. Diese preisgünstige Spritze für allgemeine Anwendungen ist für Gasen und Flüssigkeiten bis 250 psi (17bar) gasdicht.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.