21929-U
SGE Spritzen für das PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Synonym(e):
TM=["PerkinElmer"] Autosystem Syringe by SGE
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
color (lime)
Leistungsmerkmale
needle type LTN (fixed)
gastight syringe, fixed needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001957
Kanüle L
70 mm
Volumen
5 μL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)