Merck
21742-U
Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
KEL-F hub
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 90422
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Kompatibilität
for use with Hamilton LT and TLL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21742-U4061833406434