21318-U
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonym(e):
KOH Coated Silica Gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2 % KOH-beschichtetes Kieselgel, pkg of 100 g bulk packing
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 g bulk packing
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Partikelgröße
60-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
21318-U | 4061833524121 |