Merck
20437-U
Supelco
Kunststoffsäulenkappe
for use with 1/8 in. O.D. columns
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
female cap for 1/8 in. O.D. column (slip-on)
Kompatibilität
for use with 1/8 in. O.D. columns
Allgemeine Beschreibung
Diese Kappen werden einfach auf die Tubingenden gesteckt, um die Säule während der Lagerung zu schützen. Packung mit 100 Stück.
Anwendung
Plastic column cup maybe used to close the immunoaffinity chromatography column used for separating cross-linked protein complexes adhering to P1 protein of Mycoplasma pneumonia.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Layh-Schmitt et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 3), 741-747 (2000-04-04)
Adherence of Mycoplasma pneumoniae to host cells requires several mycoplasmal membrane proteins and cytoskeleton-like proteins in addition to the adhesin P1, a transmembrane protein of 170 kDa. To analyse interactions of the P1 adhesin with other membrane proteins or with