Merck
20434
Supelco
SNOOP® Flüssigkeitsleckdetektor
8 oz. (236 mL) bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces. Flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Does not contain chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. Dries clean, without staining.
Sonstige Hinweise
Wir empfehlen den Einsatz von Leck-Detektoren basierend auf Flüssigkeiten nicht bei Kapillar-GC-Systemen.
Rechtliche Hinweise
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)