Wichtige Dokumente
20380-U
Leeres Röhrchen für Thermodesorption
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Synonym(e):
Leere Probenahmeröhrchen mit Fritte für Dynatherm™ TD-Einheiten, Glas, 6mm AD x 4,5” x 4mm ID, 3 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Leeres Röhrchen für Thermodesorption, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
Materialien
glass TD tube
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
fritted
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × ID × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Dynatherm™ ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)