Merck
20343
Porapak poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak QS, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
Form
solid
Verpackung
bottle of 75 cc
Parameter
250 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~550 m2/g
Matrix
Porapak QS
Partikelgröße
80-100 mesh
Dichte
~0.34 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Die porösen Porapak-Polymere sind kugelförmige Körner mit einer konstanten Partikelgröße, Porosität und Oberfläche, die analytische Präzision und Messgenauigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous.
Anwendung
Porapak QS packed columns maybe used for the analysis of sulphur-containing gases by gas-solid chromatograpy.
Fußnote
organische Säuren, andere polare Verbindungen
Rechtliche Hinweise
PoraPak is a trademark of Waters
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of sulfur-containing gases by gas-solid chromatography on a specially treated Porapak QS column packing.
De Souza TL
Analytical Chemistry, 47 (3), 543-545 (1975)
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)