Merck
20019AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
CYCLOBOND I 2000 Cyclodextrin-Based Chiral Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
cyclodextrin, beta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
CYCLOBOND I 2000 wird anhand eines patentierten Verfahrens mit β-Cyclodextrin gebunden und erzeugt eine stabile Matrix, bei der das Cyclodextrin so angeordnet ist, dass seine wertvollste Eigenschaft, die Bildung von Inklusionskomplexen, erhalten bleibt. Somit können diese zahlreiche chemische Trennungen herbeiführen, indem auf selektiver Basis eine breite Vielfalt organischer Moleküle in ihre Kavitäten einbezogen wird. Im polaren organischen Modus sind für eine breite Vielfalt von Molekültypen auch Trennungen ohne Inklusionsreaktion möglich.
  • Gebundene Phase: Nicht derivatisiertes, natives β-Cyclodextrin
Ressourcen:
CYCLOBOND-FAQs
CYCLOBOND-Referenzbibliothek
Literatur zu chiralen Produkten
Anwendung
  • Thioether bridged cationic cyclodextrin stationary phases: Effect of spacer length, selector concentration and rim functionalities on the enantioseparation.: This study investigates the effect of different variables on the enantioseparation efficiency of thioether bridged cationic cyclodextrin stationary phases, utilizing the Astec CYCLOBOND 2000 Chiral HPLC Column for the separation processes (Li et al., 2016).
  • Enantiomeric separations of illicit drugs and controlled substances using cyclofructan-based (LARIHC) and cyclobond I 2000 RSP HPLC chiral stationary phases.: This research explores the use of cyclobond I 2000 RSP HPLC chiral stationary phases, including Astec CYCLOBOND 2000, in the enantiomeric separation of various illicit drugs and controlled substances (Padivitage et al., 2014).
  • Screening approach, optimisation and scale-up for chiral liquid chromatography of cathinones.: The paper discusses a screening approach and optimization methods for chiral liquid chromatography of cathinones, highlighting the application of Astec CYCLOBOND 2000 Chiral HPLC Column in these processes (Perera et al., 2012).
  • Stereoselective analysis of hydroxybupropion and application to drug interaction studies.: This study focuses on the stereoselective analysis of hydroxybupropion using chiral stationary phases, including Astec CYCLOBOND 2000, to explore drug interaction effects (Xu et al., 2007).
  • Solid-phase extraction of methadone enantiomers and benzodiazepines in biological fluids by two polymeric cartridges for liquid chromatographic analysis.: This research investigates the extraction and analysis of methadone enantiomers and benzodiazepines in biological fluids using the Astec CYCLOBOND 2000 Chiral HPLC Column for effective separation (He et al., 2005).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liquid chromatographic resolution of enantiomers of deltahedral carborane and metallaborane derivatives
Plesek, Jaromir, et al.
Journal of Chromatography A, 626 (2), 197-206 (1992)
High-performance liquid chromatography of diastereomeric flavanone glycosides in Citrus on a ?-cyclodextrin-bonded stationary phase (Cyclobond I)
Krause, Martin; Galensa, Rudolf
Journal of Chromatography A, 588 (1-2), 41-45 (1991)
Chiral separations of ?-blocking drug substances using chiral stationary phases
Ekelund, Jens, et al.
Journal of Chromatography A, 708 (2), 253-261 (1995)
A F Casy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 9(10-12), 787-792 (1991-01-01)
The interaction of beta-cyclodextrin with a series of structurally related chiral thromboxane antagonists was investigated using NMR and RP-HPLC. HPLC studies used both a cyclodextrin bonded phase (Cyclobond I), and beta-cyclodextrin as a mobile phase additive with an achiral C8
High-performance liquid chromatographic determination of ibuprofen, its metabolites and enantiomers in biological fluids
Geisslinger, G., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 491, 139-149 (1989)
Verwandter Inhalt
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.