Merck
14811
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17D3H28NO4
Molekulargewicht:
316.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h11-12,15H,5-10,13-14H2,1-4H3/b12-11+/t15-/m1/s1/i2D3
InChIKey
MITAQTMTDSXVQD-OSMKHQBUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)