Merck
00334
Supelco
Fipronil-(pyrazol-13C3, cyano-13C)-sulfon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C8H4Cl2F6N4O2S
Molekulargewicht:
457.12
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
200-230 °C
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Find more information here fipronil
Hinweis zur Analyse
degree of 13C-enrichment ≥95.0 %
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.