Z764868
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
green
Synonym(e):
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cardboard (Water repellent)
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
Verpackung
pkg of 15 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W651600
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B × H
130 mm × 130 mm × 52 mm
Farbe
green
Allgemeine Beschreibung
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)