Merck
Z756717
Clear view conical tube holder
Holds 1 x 15 or 50 mL tube, white polypropylene, autoclavable
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.22
Materialien
white polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
Holds 1 x 15 or 50 mL tube
Verpackung
bag of 4 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18796-0000
Allgemeine Beschreibung
The most versatile tube holder on the market. Set-up takes just seconds and gives you the choice of creating a 15 mL or a 50 mL tube holder.
  • Open uprights allow viewing of the entire contents of the tube
  • Tube can be easily lifted from the holder, or pinch the uprights and carry the holder with the tube
  • Autoclavable polypropylene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1