Z756679
Gefrierlagerbox, 81 Gefäße
assorted colors
Synonym(e):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
assorted colors
natural polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18852-0016
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B × H
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Allgemeine Beschreibung
- Alphanumerische Indexierung
- Widersteht Temperaturen von -80 °C bis +121 °C
- Stapelbar mit eingeformtem ′Rutschschutz′
- Abnehmbarer Deckel mit matten Oberflächen auf beiden Seiten für ein bequemes Beschriften
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)