Merck
Z743419
Laser Cryo-Tags®
yellow, L × W 1.125 in. × 1.75 in., pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
UNSPSC-Code:
41103032
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LCRY-1300-Y
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
1.125 in. × 1.75 in.
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Laser Cryo-Tags-Etikettenbögen wurden speziell für permanenten Laserdruck entwickelt.
  • Halten Temperaturen von -196 °C bis 150 °C, einschließlich Flüssig- und Dampfphasen-Stickstoff, Siedewasserbäder (100 °C), Autoklavieren und gemäßigte Ofentemperatur (150 °C) aus
  • Chemisch inert, halten den meisten organischen Lösungsmitteln und Ätzmitteln stand
  • Bleiben an den meisten Kunststoffen, Gläsern und Metallen ohne Rissbildung, Abschälen oder Verblassen haften
  • Hitzeresistent, die flachliegenden Etiketten haben eine spezielle Oberflächenbeschichtung für einen Laserdruck und verursachen keinen Papierstau in Laserdruckern
  • Hergestellt mit einem flexiblen, Etikettenmaterial aus Polyolefin† und Acrylklebstoff. Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich zusammen mit den Temperaturschwankungen, wodurch eine starke Klebeverbindung entsteht.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
  • Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
  • Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
  • Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
  • This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond
Rechtliche Hinweise
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech