Z742395
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
yellow, Holds 100 x slides 76x26 mm
Synonym(e):
slide storage
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
yellow
Leistungsmerkmale
Holds 100 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ted Pella 2302-5-CS
L × B × H
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)