Merck
Z732443
IKA® ULTRA-TURRAX® Dispergierwerkzeuge, Edelstahl
dispersing for T-25 digital disperser, 10 mm, 1/cs
Synonym(e):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.22
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
stainless steel rotor/stator
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0000594000
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
IKA®S 25 N - 10 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)