Merck
Z721646
Zone-Free Versiegelungsfolien
non-sterile
Synonym(e):
qPCR plate seal
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
acrylic adhesive
polyethylene film (top layer)
white polypropylene film (sublayer)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific ZAF-PE-50
L × B
79.4 mm × 142.9 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese leicht durchstoßbare Versiegelungsfolie besteht aus einer 70 μm starken Oberschicht aus Polyethylen und einer inerten, mit Acrylklebstoff verbundenen Unterschicht aus weißem Polypropylen. Sie gestattet die direkte Probenrückgewinnung mit Einzel- oder Mehrkanalpipetten sowie Robotersonden. Über jedem Well befindet sich ein kleberfreier Bereich, um eine Verunreinigung der Pipette oder Sonde zu vermeiden, was letztendlich die Klebermenge minimiert, die mit der Probe in Kontakt kommt. Die Abmessungen betragen 79,4 auf 142,9 mm für eine 96-Well-Platte.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • durchsichtiger Bereich über jedem Well ist kleberfrei und leicht durchstoßbar
  • durchsichtige Bereiche und Endlaschen erleichtern die Ausrichtung der Wells und die genaue Positionierung
  • inert, chemikalienecht
  • funktioneller Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
Rechtliche Hinweise
Zone-Free is a trademark of Excel Scientific, Inc.