Merck
Z721530
AlumaSeal® II Folie
for PCR and cold storage, sterile
Synonym(e):
Al plate seal, aluminium plate seal, storage plate seal
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NC.01
Materialien
aluminum film (medical grade adhesive)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 50 ea (pkg of one tamper evident bag of 50/box)
Hersteller/Markenname
Excel Scientific AFS-25
Methode(n)
PCR: suitable
Länge
142.9 mm
B × L
8.26 cm × 14.61 cm
Breite
82.6 mm
Farbe
metallic silver
Anwendung(en)
agriculture
Allgemeine Beschreibung
AlumaSeal® II Verschlussfolie, eine 38 μm dicke, weiche, nicht permeable Aluminium-Verschlussfolie mit starkem Haftmittel von medizinischer Qualität, eliminiert die Notwendigkeit für Wärmeversiegelungsvorrichtungen oder -matten während Temperaturzyklen. Jede Verschlussfolie ist 82,6 x 142,9 mm groß und bietet einen ausreichend großen Verschlussbereich für alle PCR-Platten. Die Länge zwischen den Perforationen mit entfernten Endlaschen beträgt 125,4 mm. Verglichen mit anderen Aluminiumfolien weist AlumaSeal® II eine geringere Tendenz zum Zurückrollen auf, wenn das Abdeckpapier entfernt wird, und passt sich während der Anwendung gut an die Platte an. Das sterile Produkt ist in 100 μm eines manipulationssicheren Beutels zu 50 Stück verpackt
  • Leicht mit einer Einzel- oder Multikanalpipettierhilfe und Robotersonden durchstechbar
  • Wärme- & kälteresistent, für Temperaturen im Bereich von -80 °C bis +120 °C empfohlen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Nukleinsäurefrei
  • Ausgezeichnete Barriereeigenschaften, nahezu keine Probenverdampfung oder -austrocknung
Rechtliche Hinweise
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)