Z719498
Sorenson™ low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
graduations
Verpackung
pack of 1000 ea (Bag)
Hersteller/Markenname
Sorenson 23580T
Maximales Volumen
10 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)