Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Hersteller/Markenname
Nichiryo SG-S
Verfügbarkeit
not available in (Not available in France)
Maximales Volumen
0.6 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)