Z707392
SealPlate® MiniStrips™ film
sterile
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester film
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 200 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific SPS-2X8-50
Methode(n)
ELISA: suitable
Länge
102.9 mm
B × L
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
Breite
82.6 mm