Z663662
Brady® Etiketten für thermisches Etikettiersystem(TLS)
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Materialien
orange vinyl
Verpackung
roll of 15 m
Hersteller/Markenname
Brady PTL-42-439-OR
Verfügbarkeit
available only in EU
B × L
25.40 mm × 15 m
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)