Merck
Z663107
Kern-Waagen der EW-Serie, von oben beladbar
Kern EW 6000-1M + 963-128, DKD Calibration Certificate included
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern EW 6000-1M + 963-128
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
B × Tiefe × H
180 mm × 230 mm × 85 mm
Plattformgröße
172 mm × 142 mm
Gewicht
2 kg
Akkuleistung
rechargeable
Allgemeine Beschreibung
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)